Merck
603147
Sigma-Aldrich
Water-18O
80 atom % 18O
About This Item
Wzór liniowy:
H218O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
20.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
opis
Normalized with respect to hydrogen
czystość izotopowa
80 atom % 18O
masa cząsteczkowa
19.62 g/mol
tw
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
gęstość
1.11 g/mL at 20 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[18OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2
Klucz InChI
XLYOFNOQVPJJNP-NJFSPNSNSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1