Merck
603112
Sigma-Aldrich
Water-18O
98 atom % 18O
About This Item
Wzór liniowy:
H218O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
20.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
opis
Normalized with respect to hydrogen
czystość izotopowa
98 atom % 18O
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
gęstość
1.11 g/mL at 20 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[18OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2
Klucz InChI
XLYOFNOQVPJJNP-NJFSPNSNSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)