Merck
603767
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexachloropropane-13C3
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
Cl313C13CH213CCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.74
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
Cl[13C](Cl)(Cl)[13CH2][13C](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3H2Cl6/c4-2(5,6)1-3(7,8)9/h1H2/i1+1,2+1,3+1
Klucz InChI
BBEAZDGZMVABIC-VMIGTVKRSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)