Przejdź do
662933
6-Methoxy-2-pyridinecarboxaldehyde
97%
Synonim(y):
2-Formyl-6-methoxypyridine, 6-Methoxypyridine-2-carbaldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
436,00 zł
327,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1990,00 zł
1492,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
327,00 zł
Cena katalogowa436,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.532
bp
103-104 °C/20 mmHg
density
1.140 g/mL at 25 °C
functional group
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1cccc(OC)n1
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7-4-2-3-6(5-9)8-7/h2-5H,1H3
InChI key
YDNWTNODZDSPNZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Synthesis of the corresponding α-pyridoin via treatment with NaCN.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
655767M78208774480
description
97%
description
97%
description
98%
description
96%
assay
97%
assay
97%
assay
98%
assay
96%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
103-104 °C/20 mmHg
bp
-
bp
-
bp
-
refractive index
n20/D 1.532
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.527 (lit.)
refractive index
-
density
1.140 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
density
-
functional group
aldehyde
functional group
aldehyde
functional group
aldehyde
functional group
aldehyde, fluoro
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
177.8 °F - closed cup
flash_point_c
81 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)