Przejdź do
554146
(6-Bromo-pyridin-2-yl)methanol
96%
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
489,00 zł
366,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6BrNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.02
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
366,75 zł
Cena katalogowa489,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
bp
246 °C (lit.)
mp
34-39 °C (lit.)
functional group
bromo, hydroxyl
SMILES string
OCc1cccc(Br)n1
InChI
1S/C6H6BrNO/c7-6-3-1-2-5(4-9)8-6/h1-3,9H,4H2
InChI key
XDDGKNRSCDEWBR-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
709824761907657484
assay
96%
assay
96%
assay
96%
assay
96%
mp
34-39 °C (lit.)
mp
43-47 °C
mp
173-178 °C
mp
-
bp
246 °C (lit.)
bp
-
bp
-
bp
84 °C (lit.)
functional group
bromo, hydroxyl
functional group
aldehyde, bromo, fluoro
functional group
bromo, iodo
functional group
alkyl halide, bromo
(6-Bromo-pyridin-2-yl)methanol for organic synthesis
-
-
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)