Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 116,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1110,00 zł 832,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4BrNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.01
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
116,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
mp
81-85 °C (lit.)
functional group
aldehyde, bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)c1cccc(Br)n1
InChI
1S/C6H4BrNO/c7-6-3-1-2-5(4-9)8-6/h1-4H
InChI key
QWFHFNGMCPMOCD-UHFFFAOYSA-N
General description
6-Bromo-2-pyridinecarboxaldehyde is a pyridine derivative. It participates in the synthesis of meso-substituted trans-A2B2-porphyrin.
Application
6-Bromo-2-pyridinecarboxaldehyde may be used in the synthesis of:
- 6-([2,2′-bi(1,3-dithiolylidene)]-4-yl)picolinaldehyde
- tris(2-pyridylmethyl)amine (Tpy) derivative having Tpy core bearing a 3-formyl-phenyl substituent on one of the three arms
- syn- and anti- forms of 4-(6-bromopyridin-2-yl)-3-methyl-3-phenyloxetan-2-one
- 6-(2,4,6-triisopropylphenyl)-2-pyridinecarboxaldehyde
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 97% | description 96% |
| assay 97% | assay 96% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| mp 81-85 °C (lit.) | mp - |
| functional group bromo, aldehyde | functional group bromo, aldehyde |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?