Merck
594539
Sigma-Aldrich
4-Methoxycarbonylphenylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
(4-Carbomethoxyphenyl)boronic acid, 4-Carbomethoxybenzeneboronic acid, 4-Methoxycarbonylbenzeneboronic acid, 4-borono-benzoic acid 1-methyl ester, p-(Methoxycarbonyl)boronic acid, p-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid, p-borono-benzoic acid methyl ester, Methyl 4-boronobenzoate, Methyl p-boronobenzoate
Wybierz wielkość
1 G
136,50 zł
5 G
556,00 zł
136,50 zł
Cena katalogowa195,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
136,50 zł
5 G
556,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9BO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
136,50 zł
Cena katalogowa195,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
mp
197-200 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C8H9BO4/c1-13-8(10)6-2-4-7(5-3-6)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
Klucz InChI
PQCXFUXRTRESBD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reagent used for
  • Tandem-type Pd(II)-catalyzed oxidative Heck reaction and intramolecular C-H amidation sequence[1]
  • Copper-mediated ligandless aerobic fluoroalkylation of arylboronic acids with fluoroalkyl iodides[2]
  • One-pot ipso-nitration of arylboronic acids[3]
  • Copper-catalyzed nitration[4]
  • Cyclocondensation followed by palladium-phosphine-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling[5]
  • Reagent used in Preparation of
  • Biaryls via nickel-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction of aryl halides with arylboronic acid[6]
  • Chromenones and their bradykinin B1 antagonistic activit[7]
  • Pt nanoparticles@Photoactive metal-organic frameworks resulting in efficient hydrogen evolution via synergistic photoexcitation and electron injectio[8]
  • Salicylate-based thienylbenzoic acids as E. coli methionine aminopeptidase inhibitor[9]
Inne uwagi
Contains varying amount of anhydride
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chromenones as potent bradykinin B1 antagonists
Bryan, M. C.; et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 22, 619-622 (2012)
A Highly Practical and Reliable Nickel Catalyst for Suzuki-Miyaura Coupling of Aryl Halides
Zhao, Y-L.; et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 353, 2881-2881 (2011)
Synthesis and biological evaluation of salicylate-based compounds as a novel class of methionine aminopeptidase inhibitors
Wang, W-L.; Chai, S. C.; Ye, Q-Z.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 21, 7151-7154 (2011)
Cheng Wang et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(17), 7211-7214 (2012-04-11)
Pt nanoparticles of 2-3 nm and 5-6 nm in diameter were loaded into stable, porous, and phosphorescent metal-organic frameworks (MOFs 1 and 2) built from [Ir(ppy)(2)(bpy)](+)-derived dicarboxylate ligands (L(1) and L(2)) and Zr(6)(μ(3)-O)(4)(μ(3)-OH)(4)(carboxylate)(12) secondary building units, via MOF-mediated photoreduction of
Hao Yang et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(5), 1132-1140 (2007-02-01)
alpha-Amino acid thiol esters derived from N-protected mono-, di-, and tripeptides couple with aryl, pi-electron-rich heteroaryl, or alkenyl boronic acids in the presence of stoichiometric Cu(I) thiophene-2-carboxylate and catalytic Pd(2)(dba)(3)/triethylphosphite to generate the corresponding N-protected peptidyl ketones in good-to-excellent yields
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?