Kluczowe dokumenty
683833
2-Ethoxycarbonylphenylboronic acid
≥95%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2O2C(C6H4)B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
mp
128-136 °C
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C9H11BO4/c1-2-14-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)13/h3-6,12-13H,2H2,1H3
Klucz InChI
QZKVVOXAEBCLPZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Reactant for:
- Synthesis of embelin derivatives via Suzuki-Miyaura reaction, cross metathesis and Wittig olefination
- Asymmetric cyclopropanation of alkenes with di-Me diazomalonate catalyzed by chiral diene-rhodium complexes
- Preparation of phenylalanines as selective AMPA- and kainate receptor ligands
- Preparation of aryl pyrazinones via microwave-assisted palladium-catalyzed arylation of resin supported pyrazinones under simultaneous cooling condition
- Regioselective preparation of (aryl)hydroxyquinolines via Suzuki-Miyaura cross-coupling with chloro(tosyloxy)quinoline under anhydrous conditions followed by nucleophilic deprotection of the tosyl group
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?