Przejdź do
456764
3-Carboxyphenylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
μ-Carboxyphenylboronic acid, 3-(Dihydroxyborane)benzoic acid, 3-(Dihydroxyboryl)benzoic acid, 3-Boronobenzoic acid, 3-Carboxybenzeneboronic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
281,00 zł
210,75 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
364,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO2CC6H4B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.94
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
210,75 zł
Cena katalogowa281,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95%
mp
243-247 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OB(O)c1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7BO4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4,11-12H,(H,9,10)
InChI key
DBVFWZMQJQMJCB-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Carboxyphenylboronic acid can be used as a substrate in the preparation of:
  • Biaryl derivatives by reacting with bromoaniline through the Suzuki-Miyaura coupling reaction.
  • Boronic acid-functionalized block copolymer.
  • 1H-Imidazo[1,2-a]quinoxaline derivatives.
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
45677244165115298
description
≥95%
description
-
description
≥95%
description
≥97.0%
assay
≥95%
assay
-
assay
≥95%
assay
≥97.0%
mp
243-247 °C (lit.)
mp
220 °C (dec.) (lit.)
mp
109-113 °C
mp
195 °C (dec.)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
aldehyde
functional group
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)