Przejdź do
417599
4-Methoxyphenylboronic acid
≥95.0%
Synonim(y):
(4-Methoxyphenyl)boric acid, (p-Methoxyphenyl)boronic acid, 4-Anisylboronic acid, 4-Methoxybenzeneboronic acid, p-Anisylboronic acid, p-Methoxybenzeneboronic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
180,00 zł
135,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
362,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
893,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OC6H4B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.96
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2936912
135,00 zł
Cena katalogowa180,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0%
form
powder
mp
204-206 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C7H9BO3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
InChI key
VOAAEKKFGLPLLU-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent used for
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
  • Pd-catalyzed direct arylation
  • Highly effective synthesis using palladium-catalyzed arylation Suzuki-Miyaura cross-coupling in water
  • Palladium-catalyzed stereoselective Heck-type reaction
  • Tandem-type Pd(II)-catalyzed oxidative Heck reaction and intramolecular C-H amidation sequence
  • Copper-mediated ligandless aerobic fluoroalkylation of arylboronic acids with fluoroalkyl iodides
  • Ruthenium catalyzed direct arylation
  • Rh-catalyzed asymmetric conjugate addition
  • Ligand-free copper-catalyzed coupling
Reagent used in Preparation of
  • Palladium(II) thiocarboxamide complexes as Suzuki coupling catalyst
  • Push-pull arylvinyldiazine chromophores with photophysical properties
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
445231441686639370
description
≥95.0%
description
95%
description
-
description
≥95%
assay
≥95.0%
assay
95%
assay
-
assay
≥95%
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
mp
204-206 °C (lit.)
mp
105-110 °C (lit.)
mp
160-163 °C (lit.)
mp
169-174 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?