Merck
594768
Sigma-Aldrich
4-Methoxycarbonylphenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonim(y):
4-Carbomethoxyphenylboronic acid pinacol ester, Methyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
Wybierz wielkość
5 G
390,00 zł
390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
390,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H19BO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
mp
77-81 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(cc1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C14H19BO4/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)11-8-6-10(7-9-11)12(16)17-5/h6-9H,1-5H3
Klucz InChI
REIZEQZILPXYKS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ester pinakolowy kwasu 4-metoksykarbonylofenyloboronowego może być stosowany jako odczynnik:
  • W reakcji krzyżowego sprzęgania Suzuki-Miyaura z halogenkami arylowymi w celu utworzenia wiązań C-C.[1][2]
  • Do syntezy pochodnych bifenylu przez selektywne orto C-H arylowanie ketonów przy użyciu katalizatora Rh.[3]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of ester-substituted dihydroacridine derivatives and their spectroscopic properties
Suzuki R, et al.
New. J. Chem., 40(3), 2920-2926 (2016)
Kelvin S L Chan et al.
Nature chemistry, 6(2), 146-150 (2014-01-24)
There have been numerous developments in C-H activation reactions in the past decade. Attracted by the ability to functionalize molecules directly at ostensibly unreactive C-H bonds, chemists have discovered reaction conditions that enable reactions of C(sp(2))-H and C(sp(3))-H bonds with
Bing Zhang et al.
Organic letters, 19(21), 5940-5943 (2017-10-20)
A general method for selective ortho C-H arylation of ketone, with boron reagent enabled by rhodium complexes with excellent yields, is developed. The transformation is characterized by the use of air-stable Rh catalyst, high monoarylation selectivity, and excellent yields of