Kluczowe dokumenty
593044
Aluminum nitride
nanopowder, <100 nm particle size
Synonim(y):
Azotek aluminium
Wybierz wielkość
645,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
645,00 zł
Polecane produkty
Formularz
nanopowder
Poziom jakości
wielkość cząstki
<100 nm
mp
>2200 °C (lit.)
gęstość
3.26 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
N#[Al]
InChI
1S/Al.N
Klucz InChI
PIGFYZPCRLYGLF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- This review explores the significant properties of aluminum nitride in the context of semiconductor materials, discussing its large bandgap and wide transparency range, which are advantageous for ultraviolet to mid-infrared applications (Li et al., 2021).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?