Merck
415111
Sigma-Aldrich
Magnesium nitride
cubic phase, −325 mesh, ≥99.5% trace metals basis
Synonim(y):
Dwuazotek trimagnezu
About This Item
Wzór liniowy:
Mg3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.93
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
≥99.5% trace metals basis
Formularz
powder
wielkość cząstki
−325 mesh
gęstość
2.71 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mg]1[Mg]N=N[Mg]1
InChI
1S/3Mg.N2/c;;;1-2/q;2*+1;-2
Klucz InChI
VZPQZBKNAUHPOS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Olivia Wenzel et al.
Microscopy and microanalysis : the official journal of Microscopy Society of America, Microbeam Analysis Society, Microscopical Society of Canada, 26(1), 102-111 (2020-01-11)
Nanoporous, high-purity magnesium nitride (Mg3N2) was synthesized with a liquid ammonia-based process, for potential applications in optoelectronics, gas separation and catalysis, since these applications require high material purity and crystallinity, which has seldom been demonstrated in the past. One way