Kluczowe dokumenty
334103
Silicon nitride
powder, ≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Trisilicon tetranitride
Wybierz wielkość
806,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
806,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99.9% trace metals basis
Formularz
powder
wielkość cząstki
<1 μm
gęstość
3.44 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
N12[Si]34N5[Si]16N3[Si]25N46
InChI
1S/N4Si3/c1-5-2-6(1)3(5)7(1,2)4(5)6
Klucz InChI
HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?