Merck
636703
Sigma-Aldrich
Silicon nitride
nanopowder, <50 nm particle size (spherical), ≥98.5% trace metals basis
Wybierz wielkość
25 G
857,00 zł
100 G
2450,00 zł
857,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
857,00 zł
100 G
2450,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Si3N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.28
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
857,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98.5% trace metals basis
Formularz
nanopowder
powierzchnia
103-123 m2/g
wielkość cząstki
<50 nm (spherical)
gęstość
3.44 g/mL at 25 °C (lit.)
gęstość nasypowa
0.046 g/mL
ciąg SMILES
N12[Si]34N5[Si]16N3[Si]25N46
InChI
1S/N4Si3/c1-5-2-6(1)3(5)7(1,2)4(5)6
Klucz InChI
HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Madeline J Dukes et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(29), 3007-3009 (2013-03-06)
Gold nanorods are widely known for their photothermal properties to treat solid tumors. Our work demonstrates the unrealized capacity to image these reagents in liquid at high resolution using Transmission Electron Microscopy (TEM). Here we perform the first atomic measurements
Jinglin Kong et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(6), 4010-4016 (2013-07-19)
In recent years, nanopore has attracted broad attention as an essential technique for DNA sequencing and nanoparticle sensing. This work presented a fundamental study of nanoparticle translocation through silicon nitride nanopores. Since particles with rather high charge to mass ratio
Francesco Mazzotta et al.
Nanotechnology, 23(41), 415304-415304 (2012-09-29)
One of the primary advantages of nanoscale sensors is that they often can provide conceptually new ways of performing sensing that are not feasible with their large-scale analogs. For example, the small size of nanoscale sensor elements, such as plasmonic
Weihua Guan et al.
Lab on a chip, 13(7), 1431-1436 (2013-02-16)
The intrinsic charging status at the dielectric-electrolyte interface (DEI) plays a critical role for electrofluidic gating in microfluidics and nanofluidics, which offers opportunities for integration of wet ionics with dry electronics. A convenient approach to quantitatively probe the surface charges
Tingyin Ning et al.
Optics express, 21(2), 2012-2017 (2013-02-08)
We report on strong UV third-harmonic generation from silicon nitride films and resonant waveguide gratings. We determine the absolute value of third-order susceptibility of silicon nitride at wavelength of 1064 nm to be χ(³) (-3ω,ω,ω,ω) = (2.8 ± 0.6) ×