Kluczowe dokumenty
GF67057320
Aluminum nitride
powder, mean particle size (fsss) 1.4 micron, weight 20 g, purity 99.5+%
Synonim(y):
AL646010
Wybierz wielkość
1 EA
1880,00 zł
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1880,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥99.5%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 670-573-20
masa
20 g
średnia wielkość cząstek
1.4 μm (FSSR)
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)