Key Documents
59061
Sigma-Aldrich
Luviquat FC 370
~40% active ingredients in H2O
Synonim(y):
Poly[(3-methyl-1-vinylimidazolium chloride)-co-(1-vinylpyrrolidone)], Polyquaternium D16
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
opis
cationic
stężenie
~40% active ingredients in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.415
pH
5.0-8.0 (10% in H2O, active ingredients)
gęstość
1.10 g/mL at 20 °C
InChI
1S/C6H9N2.C6H9NO.ClH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-2-7-5-3-4-6(7)8;/h3-6H,1H2,2H3;2H,1,3-5H2;1H/q+1;;/p-1
Klucz InChI
ZIQRJGXRRBOCEI-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Luviquat FC 370 is also known as polyquaternium-16. It is a cationic copolymer of methylvinylimidazolium chloride and vinylpyrrolidone.
Zastosowanie
Luviquat FC 370 may be used in cosmetics, stabilizers, lubricants, coatings, bactericides, hair care and skin care products.
Informacje prawne
Luviquat is a trademark of BASF SE
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Handbook of Preservatives null