This product is not tested for antimicrobial activity. There are very few publications that reference this compound as a preservative or biocidal agent. See the link below for an article that may be of interest.
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0883911515627473
Kluczowe dokumenty
458627
Poly[bis(2-chloroethyl) ether-alt-1,3-bis[3-(dimethylamino)propyl]urea] quaternized, solution
62 wt. % in H2O
Synonim(y):
Polyquaternium-2
Wybierz wielkość
286,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
286,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
stężenie
62 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.468
pH
7.5-8.5 (10 wt. % in solution)
bp
105 °C
gęstość
1.13 g/mL at 25 °C
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.
-
has polyquad-2 an antimicrobial activity?
1 answer-
Helpful?
-
-
what is the molecular weight of this polymer? (Poly[bis(2-chloroethyl) ether-alt-1,3-bis[3-(dimethylamino)propyl]urea] quaternized, solution)
1 answer-
The average molecular weight is >10,000.