No specific details are available regarding the molecular weight for this product.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C9H18ClNO2)n
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
Quality Segment
feature
hydrophilic
solubility
H2O: soluble, methanol: soluble
SMILES string
[Cl-].[N+](CCOC(=O)C(=C)C)(C)(C)C
InChI
1S/C9H18NO2.ClH/c1-8(2)9(11)12-7-6-10(3,4)5;/h1,6-7H2,2-5H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
RRHXZLALVWBDKH-UHFFFAOYSA-M
General description
Cationic polyelectrolyte
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description average Mw ~100,000 by GPC, in toluene | description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) | description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) |
| form solid | form liquid | form solid | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| feature hydrophilic | feature - | feature - | feature - |
| solubility methanol: soluble, H2O: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the average molecular weight of this product, and on what basis is the average? (e.g. number-average, weight-average, viscosity-average molecular weight)