Przejdź do
55332
Luviquat™ FC 550
~40% active ingredients in H2O
Synonim(y):
Poly[(3-methyl-1-vinylimidazolium chloride)-co-(1-vinylpyrrolidone)], Polyquaternium D16
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
MDL number:
450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
cationic
Quality Segment
concentration
~40% active ingredients in H2O
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
refractive index
n20/D 1.417
pH
5.0-8.0 (10% in H2O, active ingredients)
density
1.11 g/mL at 20 °C
SMILES string
[Cl-].[n+]2(c[n](cc2)C)C=C.N1(CCCC1=O)C=C
InChI
1S/C6H9N2.C6H9NO.ClH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-2-7-5-3-4-6(7)8;/h3-6H,1H2,2H3;2H,1,3-5H2;1H/q+1;;/p-1
InChI key
ZIQRJGXRRBOCEI-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Luviquat is a trademark of BASF SE
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
9619340166113042
description
~40% active ingredients in H2O
description
≥98.0% (TLC)
description
≥98.0% (NT)
description
-
technique(s)
protein quantification: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
protein quantification: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
protein purification: suitable
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
description
cationic
description
non-ionic
description
-
description
-
density
1.11 g/mL at 20 °C
density
-
density
-
density
-
refractive index
n20/D 1.417
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
concentration
~40% active ingredients in H2O
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Piktogramy
Environment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)