190888
Poly[(2-ethyldimethylammonioethyl methacrylate ethyl sulfate)-co-(1-vinylpyrrolidone)]
average Mw <1,000,000 by GPC, 20 wt. % in H2O
Synonim(y):
Poly(1-vinylpyrrolidone-co-2-dimethylaminoethyl methacrylate), Polyquaternium D 11
About This Item
Polecane produkty
Postać
solid
masa cząsteczkowa
average Mw <1,000,000 by GPC
stężenie
20 wt. % in H2O
gęstość
1.05 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C8H15NO2.C6H9NO.C4H10O4S/c1-7(2)8(10)11-6-5-9(3)4;1-2-7-5-3-4-6(7)8;1-3-7-9(5,6)8-4-2/h1,5-6H2,2-4H3;2H,1,3-5H2;3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
XXJPSODUGQZOHA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.