Merck
575518
Sigma-Aldrich
3-(4-Methoxyphenoxy)-1-propanesulfonyl chloride
98%
About This Item
Wzór liniowy:
H3COC6H4O(CH2)3SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.73
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
45-46.7 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(OCCCS(Cl)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C10H13ClO4S/c1-14-9-3-5-10(6-4-9)15-7-2-8-16(11,12)13/h3-6H,2,7-8H2,1H3
Klucz InChI
UFZBQBXKJZWBBV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)