Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 186,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
186,00 zł
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n
bp
88-90 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acyl chloride
SMILES string
Cc1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5H,1H3
InChI key
GPZXFICWCMCQPF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Development of hydrophobic functionalized materials: o-Toluoyl chloride was utilized in the synthesis of novel hydrophobic functionalized UiO-66 materials. The study demonstrated the chemical′s role in enhancing the structural and physicochemical properties of these metal-organic frameworks, indicating potential applications in catalysis and adsorption processes (Narea et al., 2023).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 98% | description 99% | description 99% |
| assay 99% | assay 98% | assay 99% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| density 1.185 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.169 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.173 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.260 g/mL at 20 °C (lit.) |
| bp 88-90 °C/12 mmHg (lit.) | bp 225-227 °C (lit.), 95-96 °C/10 mmHg (lit.) | bp 86 °C/5 mmHg (lit.) | bp 262-263 °C (lit.) |
| refractive index n | refractive index n | refractive index n | refractive index n |
| functional group acyl chloride | functional group acyl chloride | functional group acyl chloride | functional group - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
170.6 °F - closed cup
flash_point_c
77 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?