Merck
C26801
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzoyl chloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.01
Beilstein:
386256
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
liquid
Próba:
97%
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.569 (lit.)
bp
225 °C (lit.)
gęstość
1.367 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H
Klucz InChI
WHIHIKVIWVIIER-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Hina Siddiqui et al.
Medicinal chemistry (Shariqah (United Arab Emirates)), 13(5), 465-476 (2017-01-27)
Multidrug resistance (MDR) is a major challenge in the treatment of infectious diseases. The MDR in urinary tract infection causing bacteria, such as Escherichia coli, has made treatment of UTI very difficult. The aims of the current study were to
Dongsheng Xu et al.
Journal of chromatography. A, 1593, 63-72 (2019-02-05)
An O-[2-(methacryloyloxy)-ethylcarbamoyl]-10,11-dihydroquinidine (MQD)-silica hybrid monolithic column was prepared by a facile "one-step" strategy within a 100 μm I.D. capillary. The influence of the methanol, ethylene glycol and water volume ratio, reaction temperature and time, cetyltrimethylammonium bromide and MQD monomers content
Ataf Ali Altaf et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(34), 11769-11781 (2018-08-18)
Twenty-three compounds in two series of ferrocene-based anilides, with the general formula C5H5-Fe-C5H4-C6H4-NH-CO-C6H4-R (where R = H, F, Cl, CH3 and OCH3), have been successfully synthesized. The compounds were characterized by elemental analysis and FTIR, 1H NMR and 13C NMR