Merck
639893
Sigma-Aldrich
Glycidaldehyde diethyl acetal
90%
Wybierz wielkość
1 G
597,00 zł
597,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
597,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
597,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.414 (lit.)
gęstość
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
CCOC(OCC)C1CO1
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-8-7(9-4-2)6-5-10-6/h6-7H,3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
QIQQWSQARNQPLP-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
125.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
52 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ying Fu et al.
Free radical biology & medicine, 73, 12-20 (2014-05-13)
Previous studies showed that 7-(1',2'-dihydroxyheptyl)-substituted etheno DNA adducts are products of reactions with the epoxide of (E)-4-hydroxy-2-nonenal, an oxidation product of ω-6 polyunsaturated fatty acids (PUFAs). In this work, we report the detection of 7-(1',2'-dihydroxyheptyl)-1,N(6)-ethenodeoxyadenosine (DHHedA) in rodent and human