Merck
575178
Sigma-Aldrich
Samarium(III) sulfate
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Samarium monosulfate
About This Item
Wzór liniowy:
Sm2(SO4)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
588.91
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥99.99% trace metals basis
Postać
powder and chunks
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: samarium
ciąg SMILES
[Sm+3].[Sm+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.2Sm/c3*1-5(2,3)4;;/h3*(H2,1,2,3,4);;/q;;;2*+3/p-6
Klucz InChI
LVSITDBROURTQX-UHFFFAOYSA-H
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yu G Denisenko et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(6) (2020-03-19)
The oxidation process of samariumoxysulfide was studied in the temperature range of 500-1000 °C. Our DTA investigation allowed for establishing the main thermodynamic (∆Hºexp = -654.6 kJ/mol) and kinetic characteristics of the process (Ea = 244 kJ/mol, A = 2