Merck
575208
Sigma-Aldrich
Lanthanum(III) sulfate
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Siarczan lantanu, Siarczan lantanu (La2 (SO4)3), Trójsiarczan dilantanu
Wybierz wielkość
50 G
646,00 zł
646,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
646,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
La2(SO4)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
566.00
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
646,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99.99% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: lanthanum
zanieczyszczenia
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
ciąg SMILES
[La+3].[La+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2La.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
Klucz InChI
VQEHIYWBGOJJDM-UHFFFAOYSA-H
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A C Blackburn et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 50 ( Pt 6), 833-838 (1994-06-15)
The structure of NaLaIII(SO4)2.H2O consists of distorted Na-O6 octahedra, La-O9 complexes in the form of distorted tricapped trigonal prisms, and slightly irregular tetrahedral sulfate ions. All bond distances fall within normal limits. The sulfate ions manifest rigid-body behavior but this
S Ranganayaki et al.
Zeitschrift fur allgemeine Mikrobiologie, 21(4), 329-332 (1981-01-01)
The effect of lanthanum sulphate on five Azotobacter strains (4A7, 10, 5A2, 5A1, and 3A3) isolated from Allahabad soil consists in a considerable increase in the nitrogen fixation, carbon consumption and in the amount of nitrogen fixed in mg per