Przejdź do
574201
Cerium(III) sulfate
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Cerous sulfate
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
724,00 zł
543,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ce2(SO4)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
568.42
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
236-644-6
MDL number:
Assay:
≥99.99% trace metals basis
Form:
powder
543,00 zł
Cena katalogowa724,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.99% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: cerium, reagent type: catalyst
impurities
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES string
[Ce+3].[Ce+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ce.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
InChI key
OZECDDHOAMNMQI-UHFFFAOYSA-H
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
325503230030229555
form
powder
form
powder
form
powder and chunks
form
powder
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
impurities
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
impurities
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
impurities
≤200.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
reaction suitability
core: cerium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: cerium, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
reaction suitability
core: cerium, reagent type: catalyst
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)