Przejdź do
209864
4-tert-Butylaniline
99%
Synonim(y):
4-(1,1-Dimethylethyl)aniline, 4-(1,1-Dimethylethyl)benzenamine, 4-Amino-tert-butylbenzene, 4-t-Butylphenylamine, 4-tert-Butylbenzenamine, 4-tert-Butylphenylamine, p-(tert-Butyl)phenylamine, p-tert-Butylaniline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
295,00 zł
221,25 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
795,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3CC6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-215-9
Beilstein/REAXYS Number:
2205786
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
221,25 zł
Cena katalogowa295,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.538 (lit.)
bp
90-93 °C/3 mmHg (lit.)
mp
15-16 °C (lit.)
density
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C10H15N/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7H,11H2,1-3H3
InChI key
WRDWWAVNELMWAM-UHFFFAOYSA-N
General description
Schiff base formation reaction between 4-tert-butylaniline and 4-tert-butylbenzaldehyde in ethanol has been carried out using the matrix-assisted laser desorption ionization-chip system.
Application
4-tert-Butylaniline was used in the synthesis of:
  • 4-tert-Butyl-4′,4″-dinitrotriphenylamine, new triphenylamine-containing diamine monomer
  • 2-oxopyrimido[4,5-d]pyrimidin-5(6H)-one
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
142379OTV000288631280
description
99%
description
98%
description
AldrichCPR
description
97%
assay
99%
assay
98%
assay
-
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.538 (lit.)
refractive index
n20/D 1.495 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
density
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
-
mp
15-16 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?