Merck
558664
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(CF3)SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
54-58 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cc(Br)ccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H3BrClF3O2S/c8-4-1-2-6(15(9,13)14)5(3-4)7(10,11)12/h1-3H
Klucz InChI
YFXYEMZYOMNQLD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)