Merck
532738
Sigma-Aldrich
3-Fluorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.529 (lit.)
tw
231-232 °C (lit.)
gęstość
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1cccc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4ClFO2S/c7-11(9,10)6-3-1-2-5(8)4-6/h1-4H
Klucz InChI
OKYSUJVCDXZGKE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Fluorobenzenesulfonyl chloride, also known as m-fluorobenzenesulfonyl chloride, is a fluorinated arylsulfonyl chloride. It can be prepared from 1,3-benzenedisulfonyl fluoride.
Zastosowanie
3-Fluorobenzenesulfonyl chloride may be used in the preparation of 1-(2-bromobenzyl)-2-(3-fluorophenyl)pyrrole and 1-(2-bromobenzyl)-2,5-bis(3-fluorophenyl)pyrrole.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Palladium-Catalyzed Iterative C- H Bond Arylations: Synthesis of Medium-Size Heterocycles with a Bridgehead Nitrogen Atom.
Hagui W, et al.
ChemCatChem, 7(21), 3544-3554 (2015)
Potassium fluoride catalyzed fluorodesulfonylations of aryl sulfonyl fluorides.
Van der Puy M.
The Journal of Organic Chemistry, 53(18), 4398-4401 (1988)