Merck
491624
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
97%
Wybierz wielkość
10 G
416,00 zł
416,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
416,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C6H4SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
416,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.503 (lit.)
bp
133-135 °C/14 mmHg (lit.)
gęstość
1.585 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H4ClF3O2S/c8-14(12,13)6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H
Klucz InChI
ZIZGWNOAHUCACM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride is an ortho-substituted benzenesulfonyl chloride.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
278.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
137.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)