Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 810,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1550,00 zł 1162,50 zł |
Informacje o tej pozycji
810,00 zł
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
94-99 °C
SMILES string
BrCc1cc(CBr)cc(CBr)c1
InChI
1S/C9H9Br3/c10-4-7-1-8(5-11)3-9(2-7)6-12/h1-3H,4-6H2
InChI key
GHITVUOBZBZMND-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description ≥97.0% (T) | description 98% |
| assay 97% | assay 97% | assay ≥97.0% (T) | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 94-99 °C | mp 261-265 °C | mp - | mp 32-38 °C (lit.) |
| form solid | form solid | form powder | form solid |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?