Kluczowe dokumenty
557927
1-Ethynylnaphthalene
97%
Synonim(y):
α-Ethynylnaphthalene, α-Naphthylacetylene, 1-Ethynylnaphthalene, 1-Naphthylacetylene, 1-Naphthylethyne
Wybierz wielkość
860,00 zł
Cena katalogowa1720,00 złZaoszczędź 50%Wybierz wielkość
About This Item
860,00 zł
Cena katalogowa1720,00 złZaoszczędź 50%Polecane produkty
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.6500 (lit.)
gęstość
1.070 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C#Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H8/c1-2-10-7-5-8-11-6-3-4-9-12(10)11/h1,3-9H
Klucz InChI
MCZUXEWWARACSP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
136.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57.8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)