Merck
557331
Sigma-Aldrich
3-Ethynyl-α,α,α-trifluorotoluene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
HC≡CC6H4CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.464 (lit.)
bp
146 °C (lit.)
gęstość
1.178 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C9H5F3/c1-2-7-4-3-5-8(6-7)9(10,11)12/h1,3-6H
Klucz InChI
PAHXLHWOHJTWRU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Etynylo-α,α,α-trifluorotoluen może być użyty do syntezy:
  • 1-tioacetylo-4[3-trifluorometylo-1-(etynylo)fenylo]benzen[1]
  • Kwas 4-{[4-(3-(trifluorometylo)fenylo)-1H-1,2,3-triazol-1-ylo]metylo}benzoesowy[2]
  • 4-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-1,2,3-triazol-1-yl}benzoic acid[2]
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
69.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
21 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Matthias Wrobel et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 8, 1027-1036 (2012-09-29)
A series of substituted diaryltriazoles was prepared by a solid-phase-synthesis protocol using a modified Wang resin. The copper(I)- or ruthenium(II)-catalyzed 1,3-cycloaddition on the polymer bead allowed a rapid synthesis of the target compounds in a parallel fashion with in many
Synthesis, structural analysis, and self-assembly of phenylene ethynylene oligomers and their F, CF3, and CH3 substituted derivatives.
Percec S, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 42(3), 541-550 (2004)