Merck
B81956
Sigma-Aldrich
4-Bromothiophenol
95%
Synonim(y):
4-Bromobenzenethiol
Wybierz wielkość
5 G
153,30 zł
25 G
467,00 zł
153,30 zł
Cena katalogowa219,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
153,30 zł
25 G
467,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.07
Beilstein:
507031
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
153,30 zł
Cena katalogowa219,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
crystals
bp
239 °C (lit.)
mp
73-76 °C (lit.)
ciąg SMILES
Sc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H5BrS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
Klucz InChI
FTBCOQFMQSTCQQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Aviva Levina et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(25), 8720-8731 (2010-06-10)
The nature of the long-lived EPR-active Cr(V) species observed in cells and biological fluids exposed to carcinogenic Cr(VI) has been definitively assigned from detailed kinetic and spectroscopic analyses of a model reaction of Cr(VI) with p-bromobenzenethiol (RSH) in the presence
Homan Kang et al.
International journal of molecular sciences, 22(4) (2021-02-14)
We present a template-assisted method for synthesizing nanogap shell structures for biomolecular detections based on surface-enhanced Raman scattering. The interior nanogap-containing a silver shell structure, referred to as a silver nanogap shell (Ag NGS), was fabricated on silver nanoparticles (Ag
Myeong Geun Cha et al.
Nanoscale, 9(34), 12556-12564 (2017-08-19)
Multimodal imaging can provide complementary biomedical information which has huge potential in pre-clinical and clinical imaging and sensing. In this study, we introduce dual modal NIR silver bumpy nanoprobes for in vivo imaging and multiplexed detection of biomolecules by both
Hyung-Mo Kim et al.
Scientific reports, 8(1), 13938-13938 (2018-09-19)
In this study, we report on the fabrication of multilayered tri-functional magnetic-SERS-fluorescence nanoprobes (MF-SERS particles) containing clustered superparamagnetic Fe3O4 nanoparticles (NPs), silver NPs, and a fluorescent silica layer. The MF-SERS particles exhibited strong SERS signals from the silver NPs as
R Fliege et al.
Chemical research in toxicology, 13(5), 363-372 (2000-05-17)
The mycotoxin patulin (PAT) is believed to exert its cytotoxic and chromosome-damaging effects by forming covalent adducts with essential cellular thiols. Since the chemical structures of such adducts are unknown to date, we have studied the reaction of PAT and