Kluczowe dokumenty
553638
4-Fluorobiphenyl
95%
Synonim(y):
(4-fluorofenylo)benzen, 1-fluoro-4-fenylobenzen, 4-Fluorobifenyl, 4-fluoro-1,1′-bifenyl, 4′-Fluorobifenyl, 4′-fluoro-1,1′-bifenyl, p-fluorobifenyl, p-fluorodifenyl
Wybierz wielkość
279,50 zł
Cena katalogowa559,00 złZaoszczędź 50%Wybierz wielkość
About This Item
279,50 zł
Cena katalogowa559,00 złZaoszczędź 50%Polecane produkty
Próba
95%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5200 (lit.)
bp
283-284 °C (lit.)
mp
75-79 °C (lit.)
gęstość
1.288 g/mL (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
phenyl
ciąg SMILES
Fc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9F/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Klucz InChI
RUYZJEIKQYLEGZ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?