Merck
196657
Sigma-Aldrich
1-Fluoronaphthalene
99%
Synonim(y):
α-Fluoronaftalen
Wybierz wielkość
5 G
172,00 zł
25 G
357,00 zł
172,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
172,00 zł
25 G
357,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7F
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.16
Beilstein:
1906413
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
172,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.593 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
gęstość
1.1322 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
Fc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7F/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
Klucz InChI
CWLKTJOTWITYSI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Flash photolysis of O2 and 1-fluoronaphthalene mixtures in the gas phase have been investigated[1].
Zastosowanie
1-Fluoronaphthalene was used in t-BuLi-mediated synthesis of 6-substituted phenanthridines[2]. It was also used in the synthesis of LY248686, a potent inhibitor of serotonin and norepinephrine uptake[3].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
149.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Jan Pawlas et al.
Organic letters, 4(16), 2687-2690 (2002-08-03)
[reaction: see text] A one-pot, t-BuLi-induced synthesis of 6-substituted phenanthridines from fluoroarenes and nitriles via 1,2-arynes is reported. Aryl- and hetaryl nitriles, cyanamides, and trimethylacetonitrile gave phenanthridine products. The method was extended to provide bisphenanthridine 10 by a one-pot bis-cyclization
Formation of O 2 (1Sigma g+) by 1-fluoronaphthalene sensitization.
Andrews LJ and Abrahamson EW.
Chemical Physics Letters, 10, 113-116 (1971)
Asymmetric synthesis and absolute stereochemistry of LY248686.
Deeter J, et al.
Tetrahedron Letters, 31(49), 7101-7104 (1990)
C E Cerniglia et al.
Applied and environmental microbiology, 48(2), 294-300 (1984-08-01)
The metabolism of 1-fluoronaphthalene by Cunninghamella elegans ATCC 36112 was studied. The metabolites were isolated by reverse-phase high-pressure liquid chromatography and characterized by the application of UV absorption, 1H nuclear magnetic resonance, and mass spectral techniques. C. elegans oxidized 1-fluoronaphthalene
Peter Wipf et al.
Organic letters, 5(7), 1155-1158 (2003-03-28)
[reaction: see text] Electron-rich dinaphthyl ethers were synthesized by S(N)Ar reactions between naphthols and activated fluoronaphthalenes. 2-tert-Butyl-1,1,3,3-tetramethylguanidine (Barton's base) was found to be an excellent, mild alternative to traditional inorganic bases for promoting the coupling reaction.