Kluczowe dokumenty
102741
2-Fluorobiphenyl
96%
Synonim(y):
1-fluoro-2-fenylobenzen, o-Fluorodifenyl
Wybierz wielkość
144,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
144,00 zł
Polecane produkty
Próba
96%
Formularz
solid
bp
248 °C (lit.)
mp
71-74 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
phenyl
ciąg SMILES
Fc1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9F/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
Klucz InChI
KLECYOQFQXJYBC-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)