Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 324,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 684,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6F5C6F5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-107-3
Beilstein/REAXYS Number:
1916978
MDL number:
Assay:
99%
Form:
crystals
324,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
crystals
bp
206 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)-c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F
InChI
1S/C12F10/c13-3-1(4(14)8(18)11(21)7(3)17)2-5(15)9(19)12(22)10(20)6(2)16
InChI key
ONUFSRWQCKNVSL-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 99% | assay - | assay ≥99% | assay ≥99% |
| bp 206 °C (lit.) | bp - | bp - | bp 174 °C (lit.) |
| mp 68-70 °C (lit.) | mp - | mp >300 °C (lit.) | mp −30 °C (lit.) |
| form crystals | form - | form crystalline | form liquid |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100, 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?