Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 223,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FC6H4OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
207-295-7
MDL number:
Assay:
99%
223,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.488 (lit.)
bp
157 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
COc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7FO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
InChI key
VIPWUFMFHBIKQI-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 99% | assay 99% | assay 96% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 157 °C (lit.) | bp 158 °C/743 mmHg (lit.) | bp 89 °C/1 mmHg (lit.) | bp 119-120 °C/18 mmHg (lit.) |
| mp −45 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| density 1.114 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.104 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.581 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.126 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.488 (lit.) | refractive index n20/D 1.488 (lit.) | refractive index n20/D 1.545 (lit.) | refractive index n20/D 1.5002 (lit.) |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?