Merck
553603
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromomaleimide
97%
Synonim(y):
3,4-Dibromopyrrole-2,5-dione
Wybierz wielkość
5 G
684,00 zł
684,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
684,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4HBr2NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.86
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
684,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
mp
228-231 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
maleimide
ciąg SMILES
BrC1=C(Br)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C4HBr2NO2/c5-1-2(6)4(9)7-3(1)8/h(H,7,8,9)
Klucz InChI
BIKSKRPHKQWJCW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,3-Dibromomaleimide a cyclic imide, has a dipole moment of 0.30 debye based on ab initio and density functional theory (DFT) calculations.[1]
Zastosowanie
2,3-Dibromomaleimide may be used in the synthesis of the following:
  • 2-bromo-3-(1H-indol-3-yl)maleimide via reaction with indolyl magnesium bromide in tetrahydrofuran[2]
  • 2-dibromo-3-propylsulfanyl-maleimide via reaction with propanethiol and sodium acetate in methanol[3]
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Strong fluorescence enhancement of 2-bromo-3-(1H-indol-3-yl) maleimide upon coordination to a Lewis-acidic metal complex.
Kaletas BK, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 7, 776-777 (2002)
A method for preparing water soluble cyclic polymers
Long S, et al.
Reactive functional Polymers, 80, 15-20 (2014)
Jordon Sandland et al.
Bioconjugate chemistry, 30(4), 975-993 (2019-02-16)
This Review aims to highlight key aspects of tetrapyrrole-based antibody-drug conjugates (ADCs) and significant developments in the field since 2010. Many new conjugation methods have been developed and employed in the past decade, and associated with this, there has been
Ting Bai et al.
Macromolecular bioscience, 20(7), e1900438-e1900438 (2020-05-15)
Targeting the distinct cholesterol metabolism of tumor cells is proposed as a novel way to treat tumors. Blocking acyl-CoA cholesterol acyltransferase-1 (ACAT-1) by the inhibitor avasimible (Ava), which elevates intracellular free cholesterol levels, is shown to effectively induce apoptosis. However
Polarizability and first-order hyperpolarizability of cyclic imides.
Asghari-Khiavi M, et al.
Journal of Molecular Structure: THEOCHEM, 910(1), 56-60 (2009)