Merck
105023
Sigma-Aldrich
Bromomaleic anhydride
97%
Synonim(y):
3-Bromo-2,5-dihydrofuran-2,5-dione, 3-bromo-2,5-furandion
Wybierz wielkość
10 G
414,00 zł
50 G
905,00 zł
414,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
414,00 zł
50 G
905,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4HBrO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.95
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
414,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.54 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
gęstość
1.905 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
BrC1=CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C4HBrO3/c5-2-1-3(6)8-4(2)7/h1H
Klucz InChI
YPRMWCKXOZFJGF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)