Kluczowe dokumenty
546925
2-Chlorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.07
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.576 (lit.)
bp
150-152 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.548 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Clc1ccccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4Cl2O2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H
Klucz InChI
KMVZDSQHLDGKGV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
[Toxicologic and hygienic characteristics of O-chlorobenzenesulfochloride].
D A Chura et al.
Gigiena i sanitariia, (4)(4), 72-73 (1989-04-01)
C Hura et al.
Revista medico-chirurgicala a Societatii de Medici si Naturalisti din Iasi, 97(2), 281-286 (1993-04-01)
The potential of toxic action in rats of orthochlorbenzol sulphochloride, administered intragastrically in single doses and in daily doses included in food, was estimated. Other bioenzymatic parameters of liver function (transaminase, gammaglutamyltransferase, glutamatdehydrogenase etc.), which presented changes in all experiments
Zafar Iqbal et al.
European journal of medicinal chemistry, 168, 154-175 (2019-03-01)
A novel class of spiroimidazolidine-2',4'-diones substituted with aryl sulfonyl group at different positions was designed and synthesized. The target compounds were evaluated for their potential to release insulin from MIN6 cell line derived from in-vivo immortalized insulin-secreting pancreatic cells. The