Przejdź do
05828
Isopropyl 4-hydroxybenzoate
analytical standard
Synonim(y):
4-Hydroxybenzoic acid isopropyl ester, Isopropyl paraben
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
367,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.20
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-069-3
Beilstein/REAXYS Number:
2641564
MDL number:
367,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(OC(C)C)C1=CC=C(O)C=C1
InChI
1S/C10H12O3/c1-7(2)13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-7,11H,1-2H3
InChI key
CMHMMKSPYOOVGI-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
083933673540818
Oleamide analytical standard
Supelco
08393
Oleamide
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.5% (TLC)
assay
-
assay
≥98.0% (GC), 97.5-102.5% (T)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marta Pastor-Belda et al.
Journal of chromatography. A, 1564, 102-109 (2018-06-17)
This study describes the use of a magnetic multi-walled carbon nanotube composite for the preconcentration of nine parabens (methyl, ethyl, propyl, isopropyl, butyl, isobutyl, pentyl, phenyl and benzylparaben) from water and urine samples after in situ acetylation. The enriched extracts
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
W291102-50KG-K04061835566112
W291102-1KG-K04061835566099
W291113-500G-K04061833904909
W291102-10KG-K04061835566082
W291102-25KG-K04061835566105
W291102-SAMPLE-K04061837517723
W291113-SAMPLE-K04061834355854
03419-100MG04061838618535
03419-1G04061838618542
P49104-100G04061835282449
P49104-500G04061834375395
P49104-25G04061834375388
05828-25MG04061838642851