Przejdź do
520586
Dibutyltin bis(acetylacetonate)
95%
Synonim(y):
Sn(acac)Bu2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1860,00 zł
1395,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3COCH=C(O-)CH3]2Sn[(CH2)3CH3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
431.15
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
245-152-0
MDL number:
1395,00 zł
Cena katalogowa1860,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
low-melting solid
reaction suitability
core: tin
refractive index
n20/D 1.5110 (lit.)
bp
150 °C (lit.)
mp
26 °C (lit.)
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC[Sn](CCCC)(O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.2C4H9.Sn/c2*1-4(6)3-5(2)7;2*1-3-4-2;/h2*3,6H,1-2H3;2*1,3-4H2,2H3;/q;;;;+2/p-2/b2*4-3-;;;
InChI key
UVDDHYAAWVNATK-VGKOASNMSA-L
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
697478494135283657
description
95%
description
99.9% trace metals basis
description
≥99.99% trace metals basis
description
95%
form
low-melting solid
form
liquid
form
low-melting solid
form
solid
assay
95%
assay
99.9% trace metals basis
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
95%
mp
26 °C (lit.)
mp
-
mp
40-44 °C (lit.)
mp
230 °C (dec.) (lit.)
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
refractive index
n20/D 1.5110 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
bp
150 °C (lit.)
bp
110 °C/0.1 mmHg
bp
-
bp
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1
target_organs
thymus gland
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
130.0 °F - closed cup
flash_point_c
54.44 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
22673-19-4
CAS No.
22673-19-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)