Merck
546534
Sigma-Aldrich
Tris(dimethylamido)gallium(III)
98%
Synonim(y):
Hexakis(dimethylamido)digallium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H36Ga2N6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
403.90
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Postać
solid
przydatność reakcji
core: gallium
reagent type: catalyst
mp
104-105.5 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(C)[Ga-]1(N(C)C)[N+](C)(C)[Ga-](N(C)C)(N(C)C)[N+]1(C)C
InChI
1S/6C2H6N.2Ga/c6*1-3-2;;/h6*1-2H3;;/q4*-1;4*+1
Klucz InChI
RVOVCNXACQVIAT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Atomic number of base material: 31 Gallium
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
132.3 °F
Temperatura zapłonu (°C)
55.7 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Produkty
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.