For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
323446
Ammonium tetrathiomolybdate
99.97% trace metals basis
Synonim(y):
Ammonium thiomolybdate, Diammonium tetrathiomolybdate
Wybierz wielkość
278,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
278,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.97% trace metals basis
Formularz
crystalline
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: molybdenum
zanieczyszczenia
≤350.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
[NH4+].[NH4+].[S-][Mo]([S-])(=S)=S
InChI
1S/Mo.2H3N.4S/h;2*1H3;;;;/q;;;;;2*-1/p+2
Klucz InChI
PQNOIAHNKHBLRN-UHFFFAOYSA-P
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.