Merck
546011
Sigma-Aldrich
6-(Trifluoromethyl)uracil
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3F3N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
230-235 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)C1=CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H3F3N2O2/c6-5(7,8)2-1-3(11)10-4(12)9-2/h1H,(H2,9,10,11,12)
Klucz InChI
IROWWTVZNHKLLE-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)