Merck
376035
Sigma-Aldrich
(Ethylthio)trimethylsilane
technical grade, 90%
Synonim(y):
Ethyl trimethylsilyl sulfide, Trimethylsilyl ethyl sulfide
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5SSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.45 (lit.)
bp
69-70 °C/100 mmHg (lit.)
gęstość
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCS[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H14SSi/c1-5-6-7(2,3)4/h5H2,1-4H3
Klucz InChI
HXAFQWICVBBXMZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
(Etylotio)trimetylosilan bierze udział w syntezie adenofostyny A i jej analogów. Reaguje z pierwszo- i drugorzędowymi aminami, dając aminosilan i etanotiol.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
62.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
17 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Some reactions of silyl-and germyl-sulphur compound with the S< sup> II</sup>? N bond.
Armitage DA and Clark MJ.
Journal of Organometallic Chemistry, 24(3), 629-631 (1970)
An expeditious route to the synthesis of adenophostin A.
van Straten NCR, et al.
Tetrahedron, 53(18), 6509-6522 (1997)